Imprimer
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 55.8 EUR
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657680
Numéro CAS: 939400-34-7