4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₁₉NO₅ Poids moléculaire: 245.275 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683136 Numéro CAS: 172843-97-9 |