Imprimer
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312136-5G OR312136-25G
APOSOR312136-5GEA 168 EUR
APOSOR312136-5G APOSOR312136-25G
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Point de fusion: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273427
Numéro CAS: 115951-16-1