Imprimer
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 1-Monomethyl ester
OR312112-1G OR312112-5G
APOSOR312112-1GEA 82.8 EUR
APOSOR312112-1G APOSOR312112-5G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₄
Poids moléculaire: 170.16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20638314
Numéro CAS: 83249-10-9