tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₉NO₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD17015912 Numéro CAS: 152537-03-6 |