Imprimer
3,3-Dimethoxyoxetane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312003-1G OR312003-500MG OR312003-5G
APOSOR312003-1GEA 369 EUR
APOSOR312003-1G APOSOR312003-500MG APOSOR312003-5G
3,3-Dimethoxyoxetane
3,3-Dimethoxyoxetane
Formule: C₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545828
Numéro CAS: 922500-97-8