Imprimer
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-N-(chloroacetyl)aniline
OR3114-1G OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3114-1G APOSOR3114-5G
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018896
Numéro CAS: 2564-05-8