Imprimer
2,2'-Dichloroacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR3113-10G OR3113-5G
APOSOR3113-10GEA 112 EUR
APOSOR3113-10G APOSOR3113-5G
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032560
Numéro CAS: 3289-76-7