Imprimer
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Ethoxycinnamic acid
OR311101-5G OR311101-1G
APOSOR311101-5GEA 78.3 EUR
APOSOR311101-5G APOSOR311101-1G
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Poids moléculaire: 192.22 g/mol
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016839
Numéro CAS: 69038-81-9