2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉NO₂ Point de fusion: 95…96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09907934 Numéro CAS: 59236-36-1 |