Imprimer
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310898-1G OR310898-25G OR310898-100G
APOSOR310898-1GEA 21.5 EUR
APOSOR310898-1G APOSOR310898-25G APOSOR310898-100G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656619
Numéro CAS: 947248-68-2