Imprimer
Acide 2-iodylbenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3108-100G OR3108-1G OR3108-25G
APOSOR3108-100GEA 201 EUR
APOSOR3108-100G APOSOR3108-1G APOSOR3108-25G
Acide 2-iodylbenzoïque
Acide 2-iodylbenzoïque
Formule: C₇H₅IO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02912492
Numéro CAS: 61717-82-6
UN: 1759
ADR: 8,II