Imprimer
1,3-Diéthynylbenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31042-1G OR31042-25G OR31042-5G
APOSOR31042-1GEA 23.2 EUR
APOSOR31042-1G APOSOR31042-25G APOSOR31042-5G
1,3-Diéthynylbenzène 97%
1,3-Diéthynylbenzène
Formule: C₁₀H₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041686
Numéro CAS: 1785-61-1