Imprimer
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310354-1G OR310354-25G OR310354-5G
APOSOR310354-1GEA 66.7 EUR
APOSOR310354-1G APOSOR310354-25G APOSOR310354-5G
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₂ClN₃
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697145
Numéro CAS: 1753-50-0