2,7-Dibromo-9,9-dipropyl-9H-fluorène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₉H₂₀Br₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12024280 Numéro CAS: 157771-56-7 |