Imprimer
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310226-500MG OR310226-1G
APOSOR310226-500MGEA 661 EUR
APOSOR310226-500MG APOSOR310226-1G
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₉ClN₄
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20232926
Numéro CAS: 1335220-61-5