Imprimer
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310217-1G OR310217-5G
APOSOR310217-1GEA 81.6 EUR
APOSOR310217-1G APOSOR310217-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin 96%
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
Formule: C₈H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095029
Numéro CAS: 58328-39-5