Imprimer
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310191-1G OR310191-500MG
APOSOR310191-1GEA 894 EUR
APOSOR310191-1G APOSOR310191-500MG
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22126122
Numéro CAS: 1373348-94-7