Imprimer
Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzoate
OR31017-1G OR31017-250MG
APOSOR31017-1GEA 82.8 EUR
APOSOR31017-1G APOSOR31017-250MG
Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800949
Numéro CAS: 84437-12-7