Imprimer
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3101-1G OR3101-5G OR3101-250MG OR3101-2.5G OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA 91.5 EUR
APOSOR3101-1G APOSOR3101-5G APOSOR3101-250MG APOSOR3101-2.5G APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Formule: C₅H₄ClN₃O
Point de fusion: 243…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258882
Numéro CAS: 66346-83-6