Imprimer
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310068-1G OR310068-500MG
APOSOR310068-1GEA 538 EUR
APOSOR310068-1G APOSOR310068-500MG
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Formule: C₁₁H₈ClIN₂
Point de fusion: 136…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373657
Numéro CAS: 1356397-46-0