Imprimer
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310057-1G OR310057-250MG
APOSOR310057-1GEA 183 EUR
APOSOR310057-1G APOSOR310057-250MG
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formule: C9H5ClN2O2
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09864191
Numéro CAS: 20254-76-6