Imprimer
1H-Indole-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indole-2-carbonitrile
OR310037-1G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 148 EUR
APOSOR310037-1G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187566
Numéro CAS: 36193-65-4