Imprimer
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310031-1G OR310031-500MG
APOSOR310031-1GEA 538 EUR
APOSOR310031-1G APOSOR310031-500MG
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20444426
Numéro CAS: 367259-26-5