3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄IN₃O₂ Point de fusion: 222…224 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22126118 Numéro CAS: 1373350-43-6 |