Imprimer
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR310005-1G OR310005-250MG
APOSOR310005-1GEA 87 EUR
APOSOR310005-1G APOSOR310005-250MG
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄Cl₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03783562
Numéro CAS: 101990-72-1