Imprimer
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31-250MG OR31-1G
APOSOR31-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR31-250MG APOSOR31-1G
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791215
Numéro CAS: 166196-61-8