Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30991-1G OR30991-5G
APOSOR30991-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30991-1G APOSOR30991-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
Point d'ébullition: 88…90 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419800
Numéro CAS: 27258-32-8