Imprimer
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30985-25G OR30985-5G OR30985-1G
APOSOR30985-25GEA 763 EUR
APOSOR30985-25G APOSOR30985-5G APOSOR30985-1G
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₆IN₃
Point de fusion: 182…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261138
Numéro CAS: 88805-76-9