Imprimer
2-Butyl-1,3-benzoxazole-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR30963-10G OR30963-1G
APOSOR30963-10GEA 0 EUR
APOSOR30963-10G APOSOR30963-1G
2-Butyl-1,3-benzoxazole-5-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazole-5-amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 885949-91-7