Imprimer
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30951-1G OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA 134 EUR
APOSOR30951-1G APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃
Point de fusion: 170…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780767
Numéro CAS: 95095-84-4