Imprimer
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
OR3095-25G OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA 357 EUR
APOSOR3095-25G APOSOR3095-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 154.99 g/mol
Point d'ébullition: 72…75 °C/0.2mmHg
Densité: 1.77 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004711
Numéro CAS: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8 II