Imprimer
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-2,6-dichloro-4-methylpyridine
OR30949-1G OR30949-5G
APOSOR30949-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30949-1G APOSOR30949-5G
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320814
Numéro CAS: 129432-25-3