Imprimer
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-4-cyanopyridine
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
3-Aminopyridine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035596
Numéro CAS: 78790-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III