Ethyl-6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₀ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173342 Numéro CAS: 70271-77-1 |