Imprimer
2,7-Dichloro-4-méthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 127 EUR
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichloro-4-méthylquinoléine
2,7-Dichloro-4-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 59666-16-9