3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
Formule:
C₉H₁₀ClNO₂ Poids moléculaire: 199.64 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01871299 Numéro CAS: 68208-20-8 |