2,4-Diaminopyrimidine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pyrimidine-2,4-diyltriamine
Formule:
C₄H₆N₄ Point de fusion: 143…147 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038023 Numéro CAS: 156-81-0 EINECS: 205-862-3 |