Imprimer
5-Bromo-2-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene
OR30931-10G OR30931-1G OR30931-5G
APOSOR30931-10GEA 29 EUR
APOSOR30931-10G APOSOR30931-1G APOSOR30931-5G
5-Bromo-2-nitroanisole
5-Bromo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
Poids moléculaire: 232.03 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09966092
Numéro CAS: 103966-66-1