2-Amino-5-bromophenol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆BrNO Point de fusion: 135…140 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095028 Numéro CAS: 38191-34-3 |