Imprimer
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309289-250MG OR309289-100MG
APOSOR309289-250MGEA 125 EUR
APOSOR309289-250MG APOSOR309289-100MG
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 927800-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III