Imprimer
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
OR309253-1G OR309253-5G
APOSOR309253-1GEA 310 EUR
APOSOR309253-1G APOSOR309253-5G
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₃
Point de fusion: 248…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02227056
Numéro CAS: 123990-78-3