Imprimer
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309235-1G OR309235-5G
APOSOR309235-1GEA 28.7 EUR
APOSOR309235-1G APOSOR309235-5G
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024002
Numéro CAS: 73987-37-8