Imprimer
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 24.8 EUR
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699674
Numéro CAS: 89642-50-2