Imprimer
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA 40.6 EUR
APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 201.27 g/mol
Point d'ébullition: 285…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179040
Numéro CAS: 114214-69-6