Imprimer
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309100-1G OR309100-5G
APOSOR309100-1GEA 473 EUR
APOSOR309100-1G APOSOR309100-5G
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
Formule: C₄H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20444451
Numéro CAS: 1305208-47-2