Imprimer
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Azetidinemethanol hydrochloride
OR309042-1G OR309042-5G
APOSOR309042-1GEA 71.2 EUR
APOSOR309042-1G APOSOR309042-5G
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO
Poids moléculaire: 123.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743446
Numéro CAS: 928038-44-2