Imprimer
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzyloxycarbonyl-3-azetidinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-Cbz-azetidine-3-carboxylate
OR309031-25G OR309031-5G
APOSOR309031-25GEA 206 EUR
APOSOR309031-25G APOSOR309031-5G
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
Formule: C₁₃H₁₅NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110708
Numéro CAS: 757239-60-4