(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-Azetidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
Formule:
C₉H₁₅NO₄ Poids moléculaire: 201.2200 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321011 Numéro CAS: 51077-14-6 |