Imprimer
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR309010-1G OR309010-5G OR309010-25G
APOSOR309010-1GEA 89.9 EUR
APOSOR309010-1G APOSOR309010-5G APOSOR309010-25G
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100995
Numéro CAS: 905843-93-8